1-(3-Fluorophényl)imidazole
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)-1H-imidazole
002570-1G 002570-5G
FLUO002570-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002570-1G FLUO002570-5G
1-(3-Fluorophényl)imidazole
1-(3-Fluorophényl)imidazole
Formule: C₉H₇FN₂
Numéro MDL: MFCD00060486
Numéro CAS: 25372-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité