1-(4-Fluorophényl)imidazole
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
002571-1G 002571-5G
FLUO002571-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002571-1G FLUO002571-5G
1-(4-Fluorophényl)imidazole
1-(4-Fluorophényl)imidazole
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060490
Numéro CAS: 21441-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité