1-(4-Méthoxyphényl)imidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Méthoxyphényl)-1H-imidazole
B25621.06EA 122 EUR InStock
B25621.06 B25621.03
1-(4-Méthoxyphényl)imidazole ≥98%
1-(4-Méthoxyphényl)imidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060492
Numéro CAS: 10040-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité