1-(4-Méthoxyphényl)imidazole
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazole
018799-1G 018799-5G
FLUO018799-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018799-1G FLUO018799-5G
1-(4-Méthoxyphényl)imidazole
1-(4-Méthoxyphényl)imidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060492
Numéro CAS: 10040-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité