ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacétophénone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
JP00700DA JP00700EA
MAYBJP00700DAEA 0 EUR InStock
MAYBJP00700DA MAYBJP00700EA
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacétophénone
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacétophénone
Formule: C₈H₅BrClNO₃
MW: 278,49 g/mol
Numéro CAS: 22019-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité