α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
007608-25G 007608-5G
FLUO007608-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007608-25G FLUO007608-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 103…110 °C (25 mmHg)
Densité: 1.3079 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009920
Numéro CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité