α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
007553-1G 007553-5G
FLUO007553-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007553-1G FLUO007553-5G
α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène
α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052326
Numéro CAS: 65796-00-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité