α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
007610-5G 007610-25G
FLUO007610-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007610-5G FLUO007610-25G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040772
Numéro CAS: 939-99-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité