3-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-3-(trifluormethoxy)benzol, (3-Trifluoromethoxyphenyl)acetonitrile
007565-1G 007565-5G
FLUO007565-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007565-1G FLUO007565-5G
3-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
3-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061272
Numéro CAS: 108307-56-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité