3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
007636-10G 007636-50G 007636-250G
FLUO007636-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007636-10G FLUO007636-50G FLUO007636-250G
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001913
Numéro CAS: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité