4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
007566-1G 007566-5G 007566-25G
FLUO007566-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007566-1G FLUO007566-5G FLUO007566-25G
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061240
Numéro CAS: 49561-96-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité