4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
007637-5G 007637-25G 007637-100G
FLUO007637-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007637-5G FLUO007637-25G FLUO007637-100G
4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 47.85…48.85 °C
Densité: 1.535 g/cm³ (–150.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00001921
Numéro CAS: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité