Tris(perfluorobutyl)amine
Synonyms: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
007167-25G 007167-100G
FLUO007167-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007167-25G FLUO007167-100G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,883 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000436
Numéro CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité