Tris(perfluorobutyl)amine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: PerfluorotributylamineHeptacosafluorotributylamine
EHERC15987500EA 114 EUR InStock
EHERC15987500
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,883 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000436
Numéro CAS: 311-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité