4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4,4'-Di(diméthylamino)benzophénoneCétone de Michler
MOLEM73866402EA 0 EUR InStock
MOLEM73866402
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Formule: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Point d'éclair: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00008312
Numéro CAS: 90-94-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité