4'-tert-Butylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
A13615.03 A13615.06
A13615.03EA 34.3 EUR InStock
A13615.03 A13615.06
4'-tert-Butylacétophénone ≥98%
4'-tert-Butylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 943-27-1 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: 17-18° (dimorphic) Boiling Point: 107-108°/5mm MDL No.: MFCD00017256
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C (dimorphic)
Densité: 0.964
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017256
Numéro CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité