4'-tert-Butylacétophénone
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
002522-5G 002522-25G
FLUO002522-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002522-5G FLUO002522-25G
4'-tert-Butylacétophénone
4'-tert-Butylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (0.09 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,9705 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00017256
Numéro CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité