4'-tert-Butylacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 77.1 EUR InStock
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacétophénone 98%
4'-tert-Butylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 29 °C
Numéro MDL: MFCD00017256
Numéro CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
ONU: 1224
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité