4-(Trifluorométhoxy)benzotrifluorure
Synonyms: 1-(Trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Trifluormethoxy)-4-(trifluormethyl)benzene
007977-5G 007977-1G
FLUO007977-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007977-5G FLUO007977-1G
4-(Trifluorométhoxy)benzotrifluorure
4-(Trifluorométhoxy)benzotrifluorure
Formule: C₈H₄F₆O
MW: 230,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190125
Numéro CAS: 80258-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité