Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Triméthoxybenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17876420EA 96.8 EUR InStock
EHERC17876420
1,2,4-Triméthoxybenzène
1,2,4-Triméthoxybenzène


Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1,126 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008360
Numéro CAS: 135-77-3
Merck Index: 13,01073
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité