3,3'-Diaminobenzidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DABBiphényl-3,3',4,4'-tétrayltétraamine
MOLEM58703130EA 0 EUR InStock
MOLEM58703130
3,3'-Diaminobenzidine
3,3'-Diaminobenzidine
Formule: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 91-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité