3,3'-Diaminobenzidine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DABBiphényl-3,3',4,4'-tétrayltétraamine
ACRO112080250EA 247 EUR InStock
ACRO112080250 ACRO112080050
3,3'-Diaminobenzidine 98+%
3,3'-Diaminobenzidine
Formule: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 91-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité