Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Phénylènediamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1,2-Phénylènediamine

EHERCA16057800EA 127 EUR InStock
EHERCA16057800
o-Phénylènediamine
o-Phénylènediamine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité