2,3-Difluoro-4-méthoxyphénol
Synonyms: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole
005741-1G 005741-5G
FLUO005741-1G FLUO005741-5G
2,3-Difluoro-4-méthoxyphénol
2,3-Difluoro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Numéro MDL: MFCD01631505
Numéro CAS: 261763-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité