4-Iodo-o-xylène
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00311EEEA 0 EUR InStock
MAYBTL00311EE MAYBTL00311EA MAYBTL00311.1
4-Iodo-o-xylène
4-Iodo-o-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 231…233 °C (1013 hPa)
Densité: 1,633 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040989
Numéro CAS: 31599-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité