L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétonitrile, SupraSolv® GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
MQ100
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
1.00017.1000EA 119 EUR InStock
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
Acétonitrile, SupraSolv® GC, Supelco®
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -45.7 C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %
Density 0.786 g/cm3
pH (H20) N/A
Ignition Point 524 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité