Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO152070250EA 113 EUR InStock
ACRO152070250 ACRO152071000
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle 99%
Benzene-1,3,5-tricarboxylate de triméthyle
Formule: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252,22 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008434
Numéro CAS: 2672-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité