1,3-Dibenzoylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Benzoylbenzophenone, 1,3-Phenylenebis(phenylmethanone)
A12768.06 A12768.14
A12768.06EA 70.5 EUR InStock
A12768.06 A12768.14
1,3-Dibenzoylbenzène ≥98%
1,3-Dibenzoylbenzène
Purity: 98+% CAS No.: 3770-82-9 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Melting Point: 98-99° Beilstein Reference: 1973337
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Point de fusion: 98…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014086
Numéro CAS: 3770-82-9
EINECS: 223-210-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité