5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Synonyms: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
006029-25G 006029-10G
FLUO006029-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006029-25G FLUO006029-10G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₃F₆I
MW: 340,01 g/mol
Point d'ébullition: 171…172 °C (1013 hPa)
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040837
Numéro CAS: 328-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité