2',6'-Difluoro-3'-méthylacétophénone
Synonyms: 1-(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)ethanone
005743-1G 005743-5G
FLUO005743-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005743-1G FLUO005743-5G
2',6'-Difluoro-3'-méthylacétophénone
2',6'-Difluoro-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631339
Numéro CAS: 261763-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité