2,6-Difluoro-4-iodophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32080.03 H32080.09
H32080.03EA 46 EUR InStock
H32080.03 H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodophénol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodophénol
Purity: 99% CAS No.: 950858-06-7 Molecular Formula: C6H3F2IO Formula Weight: 255.99 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD09907951
Formule: C₆H₃F₂IO
MW: 255,99 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907951
Numéro CAS: 950858-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité