3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115540010 115540050 115540250
ACRO115540010EA 35.6 EUR InStock
ACRO115540010 ACRO115540050 ACRO115540250
3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone 97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008748
Numéro CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité