Alcool 3,5-dinitrobenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32669.06 H32669.14 H32669.22
H32669.06EA 68.1 EUR InStock
H32669.06 H32669.14 H32669.22
Alcool 3,5-dinitrobenzylique ≥98%
Alcool 3,5-dinitrobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 71022-43-0 Molecular Formula: C7H6N2O5 Formula Weight: 198.13 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 2054388
Formule: C₇H₆N₂O₅
MW: 198,14 g/mol
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007235
Numéro CAS: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité