Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-p-phénylenediamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12195500EA 76.3 EUR InStock
EHERC12195500
2-Nitro-p-phénylenediamine
2-Nitro-p-phénylenediamine


Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Numéro MDL: MFCD00007903
Numéro CAS: 5307-14-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité