Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Prednisolone, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Prednisolonum

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

46656-250MGEA 51.2 EUR InStock
46656-250MG
Prednisolone, Supelco®
Prednisolone


Formule: C₂₁H₂₈O₅
MW: 360,45 g/mol
Point d'ébullition: 571 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003649
Numéro CAS: 50-24-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité