Hydrocortisone, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
3867-1EA 117 EUR InStock
3867-1
Hydrocortisone, Millipore®
Hydrocortisone
Formule: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362,47 g/mol
Point d'ébullition: 567 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…204 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011654
Numéro CAS: 50-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité