21-Acétate de dexamethasone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46166-100MGEA 83.8 EUR InStock
46166-100MG
21-Acétate de dexamethasone, Supelco®
21-Acétate de dexamethasone
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027407
Numéro CAS: 1177-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité