Prednisone
Fournisseur: Molekula
MOLE27214047-5GEA 0 EUR InStock
MOLE27214047-5G
Prednisone
Prednisone
Formule: C₂₁H₂₆O₅
MW: 358,43 g/mol
Point de fusion: 230…232 °C
Numéro MDL: MFCD00003608
Numéro CAS: 53-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité