3-(Difluorométhoxy)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53468.03EA 61.8 EUR InStock
H53468.03 H53468.06
3-(Difluorométhoxy)aniline ≥97%
3-(Difluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 201…202 °C
Densité: 1,276
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236221
Numéro CAS: 22236-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité