Amantadine sulfate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-Aminoadamantane sulfate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18383.0100EA 171 EUR InStock
8.18383.9999 8.18383.0100
Amantadine sulfate, Sigma-Aldrich®
Amantadine sulfate
Formule: C₂₀H₃₆NO₄S
MW: 386,58 g/mol
Point de fusion: 299…301 °C
Numéro MDL: MFCD00077251
Numéro CAS: 31377-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 299 - 301 °C
Molar Mass 400.57 g/mol
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Synonyms 1-Aminoadamantane sulfate, Adamantylamine sulfate
Hill Formula C20H36N2O4S
Chemical Formula C20H34N2 * H2SO4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité