Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène

Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene

024967-25G 024967-5G
FLUO024967-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024967-25G FLUO024967-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène


Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129166
Numéro CAS: 345-24-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité