Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzène

A18670.06EA 227 EUR InStock
A18670.06
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène ≥97%
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042184
Numéro CAS: 167415-27-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité