2-(Benzyloxy)-6-bromopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Benzyloxy)-6-bromopyridine
B2576-25G B2576-5G
TCIAB2576-25GEA 475 EUR InStock
TCIAB2576-25G TCIAB2576-5G
2-(Benzyloxy)-6-bromopyridine ≥97.0% (par GC)
2-(Benzyloxy)-6-bromopyridine
Formule: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234782
Numéro CAS: 117068-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9108e9761fcc4b4c77f490bfe489a1389282eaa9&vid=9108e9761fcc4b4c77f490bfe489a1389282eaa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité