2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
024190-1G 024190-5G 024190-25G
FLUO024190-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024190-1G FLUO024190-5G FLUO024190-25G
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797753
Numéro CAS: 79544-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité