Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H50608.MDEA 91.2 EUR InStock
H50608.MD
2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile


Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861260
Numéro CAS: 138642-47-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité