1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
021894-5G 021894-25G
FLUO021894-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021894-5G FLUO021894-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD05865088
Numéro CAS: 185331-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité