1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
021887-25G 021887-5G
FLUO021887-25GEA 0 EUR InStock
FLUO021887-25G FLUO021887-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055433
Numéro CAS: 701-45-1
EINECS: 211-855-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité