2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
023859-25G 023859-5G 023859-1G
FLUO023859-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023859-25G FLUO023859-5G FLUO023859-1G
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657954
Numéro CAS: 81107-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité