1-Bromo-2-pentyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53433.06 H53433.14
H53433.06EA 104 EUR InStock
H53433.06 H53433.14
1-Bromo-2-pentyne ≥97%
1-Bromo-2-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 16400-32-1 Molecular Formula: C5H7Br Formula Weight: 147.01 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.498 Boiling Point: 93-94°/113mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00236363
Formule: C₅H₇Br
MW: 147,01 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C (113 mmHg)
Densité: 1.438
Point d'éclair: 41 °C (106 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236363
Numéro CAS: 16400-32-1
EINECS: 240-451-2
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité