3-tert-Butyl-1-bromobenzène
Synonyms: 3-Bromo-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-(tert-butyl)benzene, 2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropane
023850-25G 023850-5G
FLUO023850-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023850-25G FLUO023850-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzène
3-tert-Butyl-1-bromobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234661
Numéro CAS: 3972-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité